3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57362.MDEA 412 DKK
ALFAH57362.MD ALFAH57362.03
3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1282172-35-3
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26