3-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-4-methylaniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57713.03EA 1800 DKK
ALFAH57713.03 ALFAH57713.MD
3-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-4-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019493-00-5
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26