3-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57957.MDEA 450 DKK
ALFAH57957.MD ALFAH57957.03
3-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1284974-45-3
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26