3-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-4-methylaniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57371.03EA 3960 DKK
ALFAH57371.03 ALFAH57371.MD
3-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-4-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1021077-25-7
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26