3-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-5-methylaniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57570.03EA 3300 DKK
ALFAH57570.03 ALFAH57570.MD
3-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-5-methylaniline, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26