5-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57964.03EA 3300 DKK
ALFAH57964.03 ALFAH57964.MD
5-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1036483-41-6
Molecular Formula: C14H13ClFN
Formula Weight: 249.71