3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26157.03EA 2960 DKK
H26157.03
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molekylvægt: 206,12 g/mol
Smeltepunkt: 191…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368783
CAS-nummer: 328-69-8
EINECS: None