4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L05724.06EA 2050 DKK
L05724.06 L05724.03
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Molekylvægt: 204,15 g/mol
Smeltepunkt: 117…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051703
CAS-nummer: 339-59-3