4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L10242.03EA
1180
DKK
L10242.03
L10242.MD
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₅F₃O₃ Molekylvægt: 218,13 g/mol Smeltepunkt: 177…179 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052340 CAS-nummer: 58808-59-6 |