3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19196.06EA
2250
DKK
A19196.06
A19196.03
A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₈O₄ Molekylvægt: 168,15 g/mol Smeltepunkt: 266…207 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002514 CAS-nummer: 28026-96-2 |