2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L08980.06EA 2160 DKK
L08980.06 L08980.03
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166,18 g/mol
Smeltepunkt: 189…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017052
CAS-nummer: 30991-42-5
EINECS: 000-000-0