Tolbutamide, Supelco®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
46968-250MG-REA 0 DKK
46968-250MG-R
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Molekylvægt: 270,35 g/mol
MDL Number: MFCD00027169
CAS-nummer: 64-77-7
EINECS: 200-594-3