Tolbutamide
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17589900EA 711 DKK
EHERC17589900
Tolbutamide
Tolbutamide
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Molekylvægt: 270,35 g/mol
MDL Number: MFCD00027169
CAS-nummer: 64-77-7
EINECS: 200-594-3