Tolbutamide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21698.09EA
521
DKK
B21698.09
B21698.18
B21698.30
Tolbutamide ≥98%
Tolbutamide
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₃S Molekylvægt: 270,35 g/mol Smeltepunkt: 128…130 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00027169 CAS-nummer: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |