5-Acetylsalicylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11663.06EA 779 DKK
A11663.06 A11663.22 A11663.14
5-Acetylsalicylic acid ≥98%
5-Acetylsalicylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Smeltepunkt: 214…216 °C
Flammepunkt: 250 °C (482 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013978
CAS-nummer: 13110-96-8
EINECS: 236-037-6