Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10215.14EA 824 DKK
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekylvægt: 194,19 g/mol
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040924
CAS-nummer: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2