Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55845.14EA 7640 DKK
H55845.14 H55845.03 H55845.06
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₇BF₃KO
Molekylvægt: 226,05
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784376
CAS-nummer: 252726-24-2