4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L15194.06EA
1700
DKK
L15194.06
L15194.14
L15194.03
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₉BO₃ Molekylvægt: 151,96 g/mol Smeltepunkt: ∼ 280 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00792672 CAS-nummer: 59016-93-2 EINECS: 000-000-0 |