3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE59697211-1GEA 516 DKK
MOLE59697211-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
Molekylvægt: 151,96
MDL Number: MFCD01317846
CAS-nummer: 87199-15-3