3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15193.06EA 1490 DKK
L15193.06 L15193.03
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
Molekylvægt: 151,96 g/mol
Smeltepunkt: 93…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317846
CAS-nummer: 87199-15-3