2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52442.03EA 1400 DKK
H52442.03 H52442.06
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
Molekylvægt: 151,96 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258966
CAS-nummer: 87199-14-2