4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L17052.06EA
2030
DKK
L17052.06
L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BNO₄ Molekylvægt: 180,96 g/mol Smeltepunkt: ∼ 250 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00191550 CAS-nummer: 80500-27-2 EINECS: 000-000-0 |