3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51126.06EA
1660
DKK
H51126.06
H51126.03
H51126.14
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₃ Molekylvægt: 234,10 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09266196 CAS-nummer: 443776-76-9 |