4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55060.03EA 604 DKK
H55060.03 H55060.14 H55060.06
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄OSi
Molekylvægt: 202,33 g/mol
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093765
CAS-nummer: 77123-57-0