2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L05829.06EA 1010 DKK
L05829.06 L05829.14
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Formel: C₉H₇NS₂
Molekylvægt: 193,30 g/mol
Smeltepunkt: 172…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014508
CAS-nummer: 2103-88-0
EINECS: 218-274-7