2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54054.MDEA 315 DKK
H54054.MD H54054.03
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂S
Molekylvægt: 219,26 g/mol
Smeltepunkt: 168…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01936002
CAS-nummer: 17228-99-8