2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H54861.03EA 1500 DKK
H54861.03 H54861.06 H54861.MD
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formel: C₁₀H₇N₃S
Molekylvægt: 201,25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407828
CAS-nummer: 436151-85-8