2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14067.03EA 331 DKK
L14067.03 L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇ClN₂S
Molekylvægt: 210,69 g/mol
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047058
CAS-nummer: 2103-99-3