3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17545.03EA 477 DKK
L17545.03
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄F₅NO₂S
Molekylvægt: 249,16 g/mol
Kogepunkt: 106 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,662
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221621
CAS-nummer: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III