2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12192000EA 758 DKK
EHERC12192000
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formel: C₇H₁₂Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00054337
CAS-nummer: 614-94-8