3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAI0694-1GEA 1020 DKK
TCIAI0694-1G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (by GC)
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄F₅IS
Kogepunkt: 57°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788513
CAS-nummer: 286947-67-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/62/28972562.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %