5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLEM85093613EA 424 DKK
MOLEM85093613
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Formel: C₈H₄I₃NO₄
Molekylvægt: 558,84 g/mol
MDL Number: MFCD00190167
CAS-nummer: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4