5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22178.18EA 880 DKK
B22178.18 B22178.09 B22178.30
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Formel: C₈H₄I₃NO₄
Molekylvægt: 558,84 g/mol
Smeltepunkt: 265…270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190167
CAS-nummer: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4