Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22048.09EA 592 DKK
B22048.09 B22048.18
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Formel: C₈H₇IO₃
Molekylvægt: 278,05 g/mol
Smeltepunkt: 75…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016462
CAS-nummer: 4068-75-1