2-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAF0823-1GEA
1150
DKK
TCIAF0823-1G
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥97.0% (by GC)
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₄F₆S Kogepunkt: 94°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD18909664 CAS-nummer: 864230-02-4 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |