N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H57640.MDEA 937 DKK
H57640.MD H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Formel: C₁₃H₁₆FNO
Molekylvægt: 221,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00544070
CAS-nummer: 2342-50-9