Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Leverandør: EDQM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EDQMY0000300EA 1580 DKK
EDQMY0000300
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formel: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
Molekylvægt: 211,14 (175,12ahy)
MDL Number: MFCD00064392
CAS-nummer: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2