Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16174400EA 572 DKK
EHERC16174400
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formel: C₁₄H₁₈O₆
Molekylvægt: 282,29 g/mol
MDL Number: MFCD00042842
CAS-nummer: 117-82-8
EINECS: 204-212-6