Methyl thiosalicylate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H28400.06EA 969 DKK
H28400.06 H28400.14
Methyl thiosalicylate ≥97%
Methyl thiosalicylate
Formel: C₈H₈O₂S
Molekylvægt: 168,21
Kogepunkt: 98…100 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,223
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060678
CAS-nummer: 4892-02-8