Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L03855.09EA 498 DKK
L03855.09 L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formel: C₉H₁₀O₄
Molekylvægt: 182,18 g/mol
Kogepunkt: 134 °C (7 mmHg)
Smeltepunkt: 47…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008424
CAS-nummer: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5