Methyl-4-aminosalicylate
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0073.09EA 5280 DKK
PROOMM0073.09
Methyl-4-aminosalicylate
Methyl-4-aminosalicylate
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167,18 g/mol
MDL Number: MFCD00088091
CAS-nummer: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3