3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L05263.03EA 725 DKK
L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
3,4-Diaminobenzhydrazide
Formel: C₇H₁₀N₄O
Molekylvægt: 166,18 g/mol
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017069
CAS-nummer: 103956-09-8