3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11538.03EA
390
DKK
A11538.03
A11538.06
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide
Formel:
C₇H₉N₃O₂ Molekylvægt: 167,17 g/mol Smeltepunkt: 250…252 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017068 CAS-nummer: 7450-57-9 EINECS: 000-000-0 |