4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAP1649-5GEA 649 DKK
TCIAP1649-5G
4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Phenoxybenzonitrile
Formel: C₁₃H₉NO
Molekylvægt: 195,22 g/mol
Kogepunkt: 174°C
MDL Number: MFCD00017346
CAS-nummer: 3096-81-9
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/92/28992192.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %