4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A18056.22EA
3000
DKK
A18056.22
A18056.06
A18056.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₇NO₂ Molekylvægt: 149,15 g/mol Smeltepunkt: 85…89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001820 CAS-nummer: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |