4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAD2984-5GEA 534 DKK
TCIAD2984-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₈N₂O₄
MDL Number: MFCD00017564
CAS-nummer: 102714-71-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/37/28980137.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C