4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22157.22EA 8450 DKK
B22157.22 B22157.14 B22157.06
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₈ClN₃
Molekylvægt: 169,61 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 243 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673994
CAS-nummer: 2863-98-1