3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26500.03EA 575 DKK
H26500.03 H26500.06
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116041
CAS-nummer: 453565-90-7