5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31977.03EA 2110 DKK
H31977.03 H31977.MD
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Smeltepunkt: lorem ipsum
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519364
CAS-nummer: 1092461-25-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III