2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L13462.06EA
939
DKK
L13462.06
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 95%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₄O₂Si Kogepunkt: 142 °C (25 mmHg) Massefylde: 1,013 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040721 CAS-nummer: 1078-31-5 EINECS: 214-081-7 |